Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15788128
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Anzahl pro Karton:
4
6
12
24
Pakningsstørrelse:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Anzahl pro Karton unitSize
15788128 950 ml Zertifiziert 53 bis 400 mm 12 12 Stück
15259079 60 ml Unbehandelt 33 bis 400 mm 24 24 Stück
16439449 60 ml Behandelt 33 bis 400 mm 24 24 Stück
15399550 60 ml Zertifiziert 33 bis 400 mm 24 24 Stück
15265802 120 ml Zertifiziert 38 bis 400 mm 12 12 Stück
15299079 250 ml Unbehandelt 45 bis 400 mm 12 12 Stück
15239089 500 ml Unbehandelt 53 bis 400 mm 12 12 Stück
13224570 500 ml Zertifiziert 53 bis 400 mm 12 -
15272200 950 ml Behandelt 53 bis 400 mm 12 12 Stück
15798128 1250 ml Zertifiziert 70 bis 400 mm 6 6 Stück
15708138 2500 ml Zertifiziert 70 bis 400 mm 4 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15788128 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3410950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76 €
    112.00 € / 12 Stück
    Sparen 19.76 €
    14% Rabatt
Se alle kampagner
Verfügbar ab: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Verwenden Sie diese Braunglas-Weithalsgefäße zum Sammeln von Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen.
Sammeln Sie Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die in diesen Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Weithalsgefäßen vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsstandards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Stoffen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braunes Gefäß aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 2.500 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fassungsvermögen 950 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierungsparameter Semi-VOA, Pestizide, PCB, O und G, DRO, TPH, Metalle
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braunglas-Verpackungsgerät
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.63 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,89 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4 cm
Material Glas Typ 3
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss Gehäuse B167-5300BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 999 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen, Öl & grease, diesel range organics and THP by EPA 1664; werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 178 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 99 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.