Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Artikelnummer. 10094700
Click to view available options
Höhe (metrisch):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10094700
Marke: BOLA A10312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
  • Transparent
  • Non-porous
  • Conical neck
  • Screw cap
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) 32 mm
Verpackung Individually
Sterilität Non-sterile
Zertifizierung/Konformität FDA
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 181 mm
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussgröße S40
Autoklavierbar Autoclavable