Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Beschreibung
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 25 mL |
| Farbe | White |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Verpackung | Individually |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Threaded |
| Mehr anzeigen |