Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Click to view available options
Höhe (metrisch):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 250 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) | 42 mm |
| Verpackung | Individually |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Höhe (metrisch) | 112 mm |
| Mehr anzeigen |