Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Artikelnummer. 10716552
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10716552 221 mm 1 Stück
10135061 94 mm 1 Stück
10762341 117 mm -
10808250 153 mm 1 Stück
10094700 181 mm 1 Stück
10271392 62 mm 1 Stück
10017881 77 mm 1 Stück
10593322 87 mm 1 Stück
10669842 112 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10716552
Marke: BOLA A10315
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
  • Transparent
  • Non-porous
  • Conical neck
  • Screw cap
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) 32 mm
Verpackung Individually
Sterilität Non-sterile
Zertifizierung/Konformität FDA
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 221 mm
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussgröße S40
Autoklavierbar Autoclavable