Learn More
Buerkle™ Weithalsige Behälter mit Griff
Artikelnummer. 11813682 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2300 mL
4400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11813682 4400 ml 1 Stück
11803682 2300 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11813682 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03174400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.45 €
    16.65 € / 1 Stück
    Sparen 10.80 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Behälter mit 2,3 l und 4,4 l Füllvolumen und besonders weiter Öffnung. Daher ideal für die Befüllung mit Schüttgütern aller Art geeignet. Produkte wie Gewürze, Tee oder Granulate können in diesen Behältern verpackt, gelagert oder als Proben angezeigt werden. Platzsparendes quadratisches Design.
  • Sichere Handhabung dank integriertem Griff
  • Transparentes Polyethylen für eine gute Sicht auf den Inhalt.
  • Auslaufsicherer Deckel mit weiter Öffnung
  • 0317-2300 mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus blauem PP, 0317-4400 mit Schraubverschluss aus LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4400 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 109 mm
Enthält LDPE-Schraubverschluss
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 142 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 142 mm
Gewindegröße (metrisch) 120 mm
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 263 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schraubkappe