Learn More
Buerkle™ HPDE-Kolben
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2300 mL
4400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ulliSichere Handhabung dank integriertem Griff/liliTransparentes Polyethylen für eine gute Sicht auf den Inhalt./liliAuslaufsicherer Deckel mit weiter Öffnung/lili0317-2300 mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus blauem PP, 0317 -4400 mit Schraubverschluss aus LDPE/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4400 ml |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 109 mm |
| Enthält | LDPE-Schraubverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Länge (metrisch) | 142 mm |
| Menge | 1 |
| Breite (metrisch) | 142 mm |
| Gewindegröße (metrisch) | 120 mm |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |