Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Artikelnummer. 10043872 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10043872 10 L 1 Stück
10798164 5 l 1 Stück
2 options
Keep the container upright when transporting liquids!
Artikelnummer. 10043872
Marke: Buerkle™ 14061010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keep the container upright when transporting liquids!
Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Lager oder Transportbehälter aus HDPE. Für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 10 l
Kapazität (metrisch) 10 L
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Menge Stück
Transparenz Ja
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 325 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 232 mm
Verschlusstyp Schraubkappe