Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Packers mit weitem Hals
Artikelnummer. 15670525
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000mL
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
6
24
Packungsgröße:
24 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Anzahl pro Karton Packungsgröße
15670525 2000mL Unbehandelt 6 6 Stück
17380540 500 ml Zertifiziert 24 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15670525 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1122000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95 €
    61.70 € / 6 Stück
    Sparen 5.25 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ I-Chem Packers mit weitem Hals eignen sich ausgezeichnet für Boden-, Sediment- und Schlammproben.
Sammeln Sie Wasser-, Sickerwasser- und andere flüssigen, halbflüssigen und viskosen Proben zur Analyse auf anorganische Spurenanalyten in diesen Behältern. Thermo Scientific™ HDPE-Weithalsgefäße ermöglichen eine einfache Befüllung und Entnahme der Probe. Erhältlich in kleinen Laborpackungen oder kostengünstigeren Großpackungen. Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Metallen, Zyanid und Fluorid oder unbehandelt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsverfahren.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen zum Sammeln flüssiger, halbflüssiger und viskoser Proben
  • Erhältlich in kostengünstigen Großpackungen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen für Metalle, Zyanid und Fluorid oder höher
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 oz., 2.000 ml
Kapazität (metrisch) 2000mL
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Gefäß
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.92 in.
Enthält Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:Zertifiziert gemäß den leistungsbasierten EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid; Analysenzertifikat (CofA) im Karton enthalten und mit Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit barcodiert; Je
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Verpackung 6er-Karton
Ersatzverschluss 067-1000WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Keine
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 81,3 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 2404mL
Höhe (metrisch) 217 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,54 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 125mm
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Keine