Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Packers mit weitem Hals
Artikelnummer. 17380540
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000mL
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
6
24
Packungsgröße:
24 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Anzahl pro Karton Packungsgröße
17380540 500 ml Zertifiziert 24 24 Stück
15670525 2000mL Unbehandelt 6 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17380540 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 €
    122.00 € / 24 Stück
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ I-Chem Packers mit weitem Hals eignen sich ausgezeichnet für Boden-, Sediment- und Schlammproben.
Sammeln Sie Wasser-, Sickerwasser- und andere flüssigen, halbflüssigen und viskosen Proben zur Analyse auf anorganische Spurenanalyten in diesen Behältern. Thermo Scientific™ HDPE-Weithalsgefäße ermöglichen eine einfache Befüllung und Entnahme der Probe. Erhältlich in kleinen Laborpackungen oder kostengünstigeren Großpackungen. Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Metallen, Zyanid und Fluorid oder unbehandelt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsverfahren.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen zum Sammeln flüssiger, halbflüssiger und viskoser Proben
  • Erhältlich in kostengünstigen Großpackungen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen für Metalle, Zyanid und Fluorid oder höher
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Gefäß
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,79 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4,45 cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Verpackung 24/Packung
Ersatzverschluss 067-5300WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle, Cyanid, Fluorid, andere anorganische Stoffe
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 17,7 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 524 mL
Höhe (metrisch) 152 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 71 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.