Learn More
Azlon™ Azlon™ runde, durchscheinende Weithalsflaschen aus Polypropylen
41.96 EUR gültig bis 2023-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "19122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
43.42 EUR gültig bis 2023-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "18440" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 ml
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
70 mm
70 mm
82 mm
89 mm
104 mm
116 mm
140 mm
161 mm
205 mm
207 mm
242 mm
Menge:
10/Packung
110 St./Packung
1200/Pk.
200/Packung
30/Packung
330/Packung
350/Pk.
420/Pk.
5/Pckg.
60/Packung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff.Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Sehr beständig und langlebig
  • Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,37 in.
Höhe (metrisch) 207 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzuwenden bei der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme
Material Polypropylen
Halsinnendurchmesser (metrisch) 55 mm
Menge 5/Pckg.
Transparenz Gut ablesbar
Auskleidungsmaterial Ohne Dichtungseinlage
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund