Learn More
Thermo Scientific™ Weithalsbehälter mit Septen
Artikelnummer. 15297213
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 mL
250 ml
250 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Füllstand Anzahl pro Karton unitSize
15297213 250 ml Durchsichtig Unbehandelt 12 12 Stück
13455399 60 ml Durchsichtig Zertifiziert 24 24 Stück
15338167 60 ml Durchsichtig Unbehandelt 24 24 Stück
15611729 60 ml Bernsteinfarben Behandelt 24 24 Stück
16373528 125 mL Durchsichtig Zertifiziert 24 24 Stück
16610143 125 mL Durchsichtig Unbehandelt 24 24 Stück
16867356 250 ml Durchsichtig Zertifiziert 12 12 Stück
7 options
Artikelnummer. 15297213
Marke: Thermo Scientific™ S1210250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Septumgläser mit großer Öffnung aus Kalknatronglas vom Typ III sind in Klar- oder Braunglas erhältlich und werden für die Bodenanalyse flüchtiger organischer Verbindungen empfohlen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Weithals-Septumgefäße zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA).Diese Gefäße sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und werden zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) empfohlen.Die oben offene Kappe ist mit einem durchstechbaren PTFE-beschichteten Silikon-Septum ausgestattet.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Durchsichtige oder braune Flaschen aus Kalknatronglas Typ III
  • Für lichtempfindliche Analyte werden braune Gläser empfohlen
  • Weiße Polypropylenkappen mit eingeklebten PTFE-ummantelten Silikonsepten
  • Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
  • Die große Öffnung ist ideal für Bodenproben und viskose Flüssigkeiten
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Spanplatten zum Schutz der Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Durchsichtig
Beschreibung I-Chem 250 ml transparentes hohes SS-Glas mit 0.060 Zoll Septum, unverarbeitet
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,44 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45.7 mm
Material Glas Typ 3
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss S297-5800
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 9,7 in.
Volumen bis Rand (metrisch) 286 ml
Zertifizierung/Konformität Keine
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 127 mm
Produkttyp Probenflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen mit PTFE/Silikon-Septum
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite