Learn More
Thermo Scientific™ Weithalsbehälter mit Septen
Artikelnummer. 15338167
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 mL
250 ml
250 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Füllstand Anzahl pro Karton Packungsgröße
15338167 60 ml Durchsichtig Unbehandelt 24 24 Stück
13455399 60 ml Durchsichtig Zertifiziert 24 24 Stück
15611729 60 ml Bernsteinfarben Behandelt 24 24 Stück
16373528 125 mL Durchsichtig Zertifiziert 24 24 Stück
16610143 125 mL Durchsichtig Unbehandelt 24 24 Stück
16867356 250 ml Durchsichtig Zertifiziert 12 12 Stück
15297213 250 ml Durchsichtig Unbehandelt 12 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15338167 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S1200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    108.00 € / 24 Stück
    Sparen 2.00 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Septumgläser mit großer Öffnung aus Kalknatronglas vom Typ III sind in Klar- oder Braunglas erhältlich und werden für die Bodenanalyse flüchtiger organischer Verbindungen empfohlen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Weithals-Septumgefäße zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA).Diese Gefäße sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und werden zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) empfohlen.Die oben offene Kappe ist mit einem durchstechbaren PTFE-beschichteten Silikon-Septum ausgestattet.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Durchsichtige oder braune Flaschen aus Kalknatronglas Typ III
  • Für lichtempfindliche Analyte werden braune Gläser empfohlen
  • Weiße Polypropylenkappen mit eingeklebten PTFE-ummantelten Silikonsepten
  • Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
  • Die große Öffnung ist ideal für Bodenproben und viskose Flüssigkeiten
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Spanplatten zum Schutz der Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Durchsichtig
Beschreibung I-Chem60 ml transparentes kurzes SS-Glas mit 0.060 Zoll Septum, unverarbeitet
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30.5 mm
Material Glas Typ 3
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss S297-5300
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 74 ml
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 49 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,92 in.
Verschlussmaterial Polypropylen mit PTFE/Silikon-Septum
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Zertifizierung/Konformität Keine
Produkttyp Probenflasche