Learn More
Thermo Scientific™ Weithalsbehälter mit Septen
Artikelnummer. 15611729
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 mL
250 ml
250 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 15611729
Marke: Thermo Scientific™ S2410060
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Septumgläser mit großer Öffnung aus Kalknatronglas vom Typ III sind in Klar- oder Braunglas erhältlich und werden für die Bodenanalyse flüchtiger organischer Verbindungen empfohlen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Weithals-Septumgefäße zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA).Diese Gefäße sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und werden zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) empfohlen.Die oben offene Kappe ist mit einem durchstechbaren PTFE-beschichteten Silikon-Septum ausgestattet.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Durchsichtige oder braune Flaschen aus Kalknatronglas Typ III
  • Für lichtempfindliche Analyte werden braune Gläser empfohlen
  • Weiße Polypropylenkappen mit eingeklebten PTFE-ummantelten Silikonsepten
  • Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
  • Die große Öffnung ist ideal für Bodenproben und viskose Flüssigkeiten
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Vorbehandelte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Spanplatten zum Schutz der Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Zertifizierungsparameter VOA
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung I-Chem 60mL Amber Packer with 0.060 in. septum processed
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,73 in.
Material Glass (Type 3)
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss NA
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 2,4 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 70 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Probenflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Verschlussmaterial Polypropylene with PTFE/Silicone Septum
Verschlussgröße 33-400 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite