Learn More
Thermo Scientific™ Weithalsbehälter mit Septen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Weithals-Septumgefäße zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA).Diese Gefäße sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und werden zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) empfohlen.Die oben offene Kappe ist mit einem durchstechbaren PTFE-beschichteten Silikon-Septum ausgestattet.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
- Durchsichtige oder braune Flaschen aus Kalknatronglas Typ III
- Für lichtempfindliche Analyte werden braune Gläser empfohlen
- Weiße Polypropylenkappen mit eingeklebten PTFE-ummantelten Silikonsepten
- Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
- Die große Öffnung ist ideal für Bodenproben und viskose Flüssigkeiten
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Spanplatten zum Schutz der Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen mit PTFE/Silikon-Septum |
Verschlussgröße | 53 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Oben offene Kappe |
Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,92 in. |
Höhe (metrisch) | 49 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Mehr anzeigen |