Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Artikelnummer. 15335249
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
500 mL
2000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
89 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Packungsgröße
15335249 2000 mL Behandelt 110 bis 400 mm 6 Stück
16350004 60 mL Behandelt 53 bis 400 mm 24 Stück
12780188 125 mL Zertifiziert 58 bis 400 mm 24 Stück
15973392 250 ml Behandelt 70 bis 400 mm 12 Stück
12790188 500 mL Zertifiziert 89 bis 400 mm 12 Stück
15818794 500 ml Unbehandelt 89 bis 400 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15335249 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2202000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 €
    96.40 € / 6 Stück
    Sparen 19.60 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil vor Licht.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 2.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCBs und Metallen erfüllt oder übertroffen werden.
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorbehandelte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 oz., 2.000 ml
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Niedriger Klarglasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,62 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50,8 mm
Material Glas (Typ 3)
Ersatzverschluss Gehäuse B167-1100BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 65,3 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 1930 mL
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 159 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 110 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 143 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Gefäß