Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521611
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
500 mL
2000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
89 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße unitSize
16350004 60 mL Behandelt 53 bis 400 mm 24 Stück
12780188 125 mL Zertifiziert 58 bis 400 mm 24 Stück
15973392 250 ml Behandelt 70 bis 400 mm 12 Stück
12790188 500 mL Zertifiziert 89 bis 400 mm 12 Stück
15818794 500 ml Unbehandelt 89 bis 400 mm 12 Stück
15335249 2000 mL Behandelt 110 bis 400 mm 6 Stück
6 options
Artikelnummer. 16350004
Marke: Thermo Scientific™ 2200060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil vor Licht.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 2000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Enthält:
Zertifizierte Gefäße mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, werden jedoch ohne Barcode und CofA geliefert.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Niedriger Klarglasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,75 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44,4 mm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss B167-5300BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 74 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 49 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,92 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe