Learn More
Cole-Parmer™ Weithals-Probenbehälter aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15290638 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
960 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15290638
Marke: Cole-Parmer™ 3460570
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorgereinigte Weithalsglasbehälter eignen sich gut für Semivolatile, Pestizide, PCBs und Metalle. Cole-Parmer™ Weithals-Probengefäße aus Kalknatronglas eignen sich ideal für die Umweltprobenahme.
  • Hergestellt aus Kalknatronglas USP Typ III
  • Enthält einen chemisch beständigen PTFE-Einsatz und einen Schraubverschluss
  • Probengefäße enthalten ein Analysenzertifikat.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 960 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Schwarze Verschlusskappe
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,75 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für halbflüchtige Substanzen, Pestizide, PCBs und Metalle, ideal für die Umweltprobenahme
Enthält Screw Cap
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 12/Pckg.
Gewicht (metrisch) 6.35 kg
Klarheit Klar
Zertifizierung/Konformität Manufactured from USP Type III Soda Lime Glass
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 17 cm
Produkttyp Probenbehälter
Höhe (angloamerikanisch) 6,75 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Durchmesser (metrisch) 9.5 cm
Verschlusstyp Schraubkappe