Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Artikelnummer. 13529550
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
250 ml
500 ml
4000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
58-400 mm
70 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Packungsgröße
13529550 250 ml Zertifiziert 58 bis 400 mm 12 Stück
16699762 125 mL Unbehandelt 48 bis 400 mm 12 Stück
13571590 250 ml Behandelt 58-400 mm -
16389226 500 ml Behandelt 70 bis 400 mm 12 Stück
16243661 4000 mL Zertifiziert 110 bis 400 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13529550 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    83.80 € / 12 Stück
    Sparen 20.20 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalshalsverschlussgefäßen mit langem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm-, Wasser- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in den Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 bis 4.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCBs und Metallen erfüllt oder übertroffen werden.
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorbehandelte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Großer durchsichtiger Glasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,44 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45,7 mm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss B167-5800BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 9,7 in.
Volumen bis Rand (metrisch) 286 mL
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 127 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Gefäß