Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Artikelnummer. 13571590
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
250 ml
500 ml
4000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
58-400 mm
70 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Packungsgröße
13571590 250 ml Behandelt 58-400 mm -
16699762 125 mL Unbehandelt 48 bis 400 mm 12 Stück
13529550 250 ml Zertifiziert 58 bis 400 mm 12 Stück
16389226 500 ml Behandelt 70 bis 400 mm 12 Stück
16243661 4000 mL Zertifiziert 110 bis 400 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13571590 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.85 €
    72.70 € / 12 Stück
    Sparen 6.15 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalshalsverschlussgefäßen mit langem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm-, Wasser- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in den Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Clear Type III soda-lime glass jar
  • PTFE-lined white polypropylene closed-top cap
  • Sizes range from 125 to 4000mL
  • Closures assembled on bottles
Certified jars come with the following features:
  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCBs and metals analyses
  • Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
  • Each jar individually barcoded with lot number and unique container number
  • Analysis labels included unattached for optional use
  • Carton sealed with security tape providing tamper evidence
  • Chipboard divider packaging to cushion and help prevent breakage; overpack required for shipping
Processed jars are processed in the same manner as certified jars and come with all the features of certified jars, but jars are not barcoded, and CofA is not included.
Unprocessed jars are ready for your own in-house cleaning and certification process. Boxed with chipboard dividers to help prevent breakage; overpack required for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Clear
Beschreibung Großer durchsichtiger Glasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,44 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45.7 mm
Material Glass (Type 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss B167-5800BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 9,7 in.
Volumen bis Rand (metrisch) 286 mL
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 127 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58-400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Gefäß