Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521609
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
250 ml
500 ml
4000 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
58-400 mm
70 bis 400 mm
110 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 16699762
Marke: Thermo Scientific™ 1210125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalshalsverschlussgefäßen mit langem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm-, Wasser- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in den Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 bis 4.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Großer durchsichtiger Glasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35,5 mm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss NA
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 148 mL
Zertifizierung/Konformität Keine
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 4,01 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe