Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss
Artikelnummer. 10729841
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
Code produit. 10729841
missing translation for 'mfr': Gerresheimer™ 4494813007
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Die Gerresheimer™ Transparenten Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Klares Glas
  • Ohne Verschluss
Spécification
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl pro Packung Gehäuse 80Pack
Öffnung Weite
Produkttyp Rundflasche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis