Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
Beschreibung
- Rund
- Breite Öffnung
- Klares Glas
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Packung | 48/Packung |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Gewindeflasche |