Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss
Artikelnummer. 15282429
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
Artikelnummer. 15282429
Marke: Gerresheimer™ 4497766003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Gerresheimer™ Transparenten Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Klares Glas
  • Ohne Verschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl pro Packung 120/Packung
Öffnung Weit
Produkttyp Gewindeflasche