Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.
- Quadratische Schulterspritzflaschen
- Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™ Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
- Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
- Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
- Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Öffnung | Weit |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit gebogener Öffnung |