Learn More
Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 11784905
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
500 ml
Packungsgröße:
127 Stück
28 Stück
72 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11784905 30 ml 127 Stück
11783923 60 ml 72 Stück
11705085 500 ml 28 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11784905 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. B00427
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas sind mit wasserdichten Schraubverschlüssen versiegelt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 127er-Packung
Format Rund
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung