Learn More
Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8000377
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
500 ml
Packungsgröße:
127 Stück
28 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11784905
Marke: Gravis B00427
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas sind mit wasserdichten Schraubverschlüssen versiegelt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 127er-Packung
Format Rund
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung