Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Weithals-Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 10692662
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
300 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10692662 250 mL 10 Stück
10599971 300 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692662 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 07025049
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erlenmeyerkolben mit Wulstrand
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Wulstrand und Messskala
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Glas
Höhe (metrisch) 140 mm
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung 10
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm