Learn More
Hirschmann™ Weithalsflasche aus LDPE, 100er-Pack
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Weiter Hals
- LDPE
- Ab 20 ml Größe
- Naturfarben
- Mit Schraubverschluss
Spécification
Spécification
| Flaschenoberfläche | Transparent |
| Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
| Reinigung | Gas/Chemie/Strahlung |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 65 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Material | LDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Sterilität | Unsteril |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu