Learn More
Hirschmann™ Weithalsflasche aus LDPE, 100er-Pack
Artikelnummer. 16476979
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16476979 20 mL 100 Stück
16496979 30 mL 100 Stück
16416989 50 ml 100 Stück
16436989 100 ml 100 Stück
16456989 250 ml 100 Stück
16476989 500 ml 100 Stück
16496989 1000 ml 100 Stück
16416999 1500 ml 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 16476979
Marke: Hirschmann™ 7690365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE erleichtert das Befüllen und Entleeren.
  • Weiter Hals
  • LDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 20 mL
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 53 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL25
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar