Beschreibung
ulliPFA-Schraubverschluss mit geformten Dichtungsring für eine positive Versiegelung/liliAutoklavierbar/liliEinfach zu reinigen/liliHält Temperaturen von -200 bis 260 deg;C stand/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Beschreibung | Weiter Hals |
| Material | PFA |
| Gewindegröße (metrisch) | S40 |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |