Learn More
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 10er-Pack
Artikelnummer. 16407029
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16407029 250 ml 10 Stück
16427019 20 mL 10 Stück
16447019 30 mL 10 Stück
16467019 50 ml 10 Stück
16487019 100 ml 10 Stück
16427029 500 ml 10 Stück
16447029 1000 ml 10 Stück
16467029 1500 ml 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 16407029
Marke: Hirschmann™ 769068625
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige quadratische Weithalsflasche aus HDPE mit Schraubverschluss aus LDPE zum einfachen Befüllen und Entleeren.
  • Weiter Hals
  • Quadratisch
  • HDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss aus LDPE
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38,5 mm
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 38,5 mm
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 50
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 83 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL50
Durchmesser (metrisch) 80 x 80 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar