Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Artikelnummer. 10041111
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Anzahl pro Karton:
44
96
162
406
480
Packungsgröße:
1 Stück
162 Stück
406 Stück
44 Stück
480 Stück
80 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10041111
Marke: Kautex™ 2000074374
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
  • Transparentes PETG
  • Quadratisch
  • Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
Material Polyethylenterephthalat
Anzahl pro Karton 162
Menge 162/Karton
Transparenz Kristallklar
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 108 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschluss, Schaumstoffeinsatz