Learn More
Cole-Parmer™ Überdruckventil mit großem Bereich
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Unit Size:
1 Stück
Description
- Ventile mit Anschlüssen von 1/4 Zoll oder 1/2 Zoll haben eine Membran aus Viton™ und halten einem maximalen Einlassdruck von 210 psig stand
- Alle anderen Ventile haben eine PTFE-Wellen-Konstruktion und halten einem maximalen Einlassdruck von 140 psig stand
- Die Wellenkonstruktion verhindert eine Notfallabschaltung mit einem Drei-Dichtungen-System, das Flüssigkeit abgibt, um vor bevorstehenden Wartungsarbeiten zu warnen
- Alle Ventile werden für Flüssigkeitsanwendungen empfohlen
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen |
| Einlass | 1/2 in. NPT (F) |
| Auslassanschluss | 1/2 in. FNPT |
| Maximaler Druck | 210 psig |
| Produkttyp | Überdruckventil mit großem Bereich |