Learn More
Sampling Systems™ Breite Reinigungsbürsten für Probenehmer
Artikelnummer. 15809411 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15809411 1600 mm 1 Stück
15819411 2100 mm 1 Stück
15829411 600 mm 1 Stück
15899401 1100 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15809411
Marke: Sampling Systems™ 8020J1600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ breite Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
  • Hygienische Nylonbürsten
  • Robuster Aluminiumgriff
  • Breite Pinselform
Spezifikation
Produkttyp Reinigungspinsel
Griffmaterial Aluminium
Durchmesser (metrisch) Borste 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 30 bis 45 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 1600 mm