Learn More
Motic™ Weitfeldokular N-WF10x/F.N.23 mit Dioptrieneinstellung (ESD)
Beschreibung
- Die Weitwinkel-Ausführung und Dioptrieneinstellung sorgen für ein verbessertes Sichtfeld und eine größere Entlastung der Augen.
- Vergrößerung: 10X.
- Feldzahl: 23.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Breitfeld |
| Beschreibung | F.N.:23 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Serien SM-171, GM |
| Enthält | Dioptrieneinstellung, ESD-Schutz vor elektrostatischer Entladung |
| Vergrößerungsleistung | 10X |