Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces with Crosshair Reticle
Artikelnummer. 17148618
Click to view available options
Sichtfeld:
20 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17148618
Marke: Motic™ 1101001403651
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Widefield eyepiece for use with TEC POL Microscopes.
  • Zur Verwendung mit Motic™ Panthera TEC POL Mikroskopen
  • 25 mm-Fadenkreuz
  • ±4 Dioptrien
Spezifikation
Typ Weitfeldokular:
Farbe Schwarz
Sichtfeld 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Motic™ Panthera TEC POL Mikroskope
Vergrößerungsleistung 10X