Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces with Crosshair Reticle
Click to view available options
Sichtfeld:
20 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Motic™ Panthera TEC POL Mikroskopen
- 25 mm-Fadenkreuz
- ±4 Dioptrien
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Weitfeldokular: |
| Farbe | Schwarz |
| Sichtfeld | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Motic™ Panthera TEC POL Mikroskope |
| Vergrößerungsleistung | 10X |