missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ WIF1 Monoclonal Antibody (134714)

Rat Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560974
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by this gene functions to inhibit WNT proteins, which are extracellular signaling molecules that play a role in embryonic development. This protein contains a WNT inhibitory factor (WIF) domain and five epidermal growth factor (EGF)-like domains, and is thought to be involved in mesoderm segmentation.
Spezifikation
| WIF1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q9WUA1 | |
| WIF1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse WIF-1, Gly29-Trp379. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| 134714 | |
| Unconjugated | |
| WIF1 | |
| AW107799; UNQ191/PRO217; WIF; WIF1; WIF-1; Wnt inhibitory factor 1 | |
| Rat | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 24117 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur