Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
5/Pckg.
Jeweils
Typ:
Fläschchenadapter
Polystyrolfläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
5 Stück
Höhe (angloamerikanisch):
2 Zoll
1 ft.
2 ft.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 1 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
- Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 2 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
- Adapter für Fläschchen mit einer Länge von 2 Zoll und einem Durchmesser von 0.5 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zubehör für Digital Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle |
| Menge | Jeweils |
| Typ | Fläschchenadapter |