Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Artikelnummer. 15348978 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
513-1PP-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-7PP-9-5
Gehäuse 513-1PP-7-5
Gehäuse 513-1PP-8-5
Gehäuse 513-1PS-7-5
Gehäuse 513-1PS-8-5
Gehäuse 513-1PS-9-5
Gehäuse 513-5PP-7-5
Gehäuse 513-5PP-8-5
Gehäuse 513-5PP-9-5
Gehäuse 513-7PP-7-5
Gehäuse 513-7PP-8-5
Feldstärke:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Wandstärke (metrisch):
0,46 mm
0,55 mm
Packungsgröße:
5 Packungen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Artikelnummer. 15348978
Marke: Wilmad-LabGlass™ 665001085
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 38 µm
Länge (metrisch) 203,2 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Außendurchmesser (metrisch) 9,9935 ± 0,0065 mm
Innendurchmesser (metrisch) 9,070 ± 0,013 mm
Feldstärke 500 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Wandstärke (metrisch) 0,46 mm
Modell Gehäuse 513-7PP-8-5