Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 13mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Artikelnummer. 15348828 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
514-1PP-7-5
514-1PP-8-5
514-1PP-9-5
514-3PP-7-5
514-3PP-8-5
514-3PP-9-5
514-5PP-7-5
514-5PP-8-5
514-5PP-9-5
514-7PP-7-5
514-7PP-8-5
514-7PP-9-5
Feldstärke:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. Länge (metrisch) Modell Feldstärke unitSize
15348828 178 mm 514-3PP-7-5 300 MHz 5 Packungen
15328758 203.2 mm 514-1PP-8-5 60 MHz 5 Packungen
15318758 178 mm 514-1PP-7-5 60 MHz 5 Packungen
15338758 228.6 mm 514-1PP-9-5 60 MHz 5 Packungen
15358828 203.2 mm 514-3PP-8-5 300 MHz 5 Packungen
15378828 228.6 mm 514-3PP-9-5 300 MHz 5 Packungen
15308888 178 mm 514-5PP-7-5 350 MHz 5 Packungen
15318888 203.2 mm 514-5PP-8-5 350 MHz 5 Packungen
15328888 228.6 mm 514-5PP-9-5 350 MHz 5 Packungen
15398928 203.2 mm 514-7PP-8-5 400 MHz 5 Packungen
15308938 228.6 mm 514-7PP-9-5 400 MHz 5 Packungen
15388928 178 mm 514-7PP-7-5 400 MHz 5 Packungen
12 options
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Artikelnummer. 15348828
Marke: Wilmad-LabGlass™ 663001375
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Camber (Metric) 38 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Länge (metrisch) 178 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12.975±0.008 mm Außendurchmesser
Innendurchmesser (metrisch) 11.710±0.013 mm Innendurchmesser
Feldstärke 300 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Wandstärke (metrisch) 0.64 mm
Modell 514-3PP-7-5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.