Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 15mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
515-7PPM-7-5
515-8PPM-7-5
515-9PPM-7-5
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 38 μm |
| Länge (metrisch) | 203.2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15.065± 0.008 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13.00± 0.013 mm |
| Feldstärke | 400 MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 1.00 mm |
| Modell | 515-8PPM-7-5 |