missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 1.7 mm, Rot

Artikelnummer. 15378698 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
25 Packungen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.

Artikelnummer. 15378698

Marke: Bel-Art™ 660010252

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.

Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.

  • Die Einwegkappen aus Ethylvinylacetat (EVA) oder Polyethylen (PE) sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Probennachverfolgung zu erleichtern
  • Wählen Sie die Kappengröße basierend auf der Größe des Außendurchmessers des Röhrchens aus

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 1,7 mm
Enthält 25 je Packung
Beschreibung Modell: Wilmad™ 521-R
Material EVA
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) NMR-Spektroskopie
Einwegprodukt Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt