Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 10.0 mm, Rot
Artikelnummer. 15348738 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Enthält:
100 je Packung
1000 je Packung
missing translation for 'unitSize'
100 Packungen
1000 Packungen
Product Code. Enthält unitSize
15348738 100 je Packung 100 Packungen
15378738 1000 je Packung 1000 Packungen
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15348738
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ 660100102
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) 10,0 mm
Enthält 100 je Packung
Beschreibung Modell: Wilmad™ 521-C-100
Material Polyethylen
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) NMR-Spektroskopie
Produktlinie Modell: Wilmad™ 521-C-100