Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 10.0 mm, Rot
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Enthält:
100 je Packung
1000 je Packung
Packungsgröße:
100 Packungen
1000 Packungen
Beschreibung
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 10,0 mm |
| Enthält | 100 je Packung |
| Beschreibung | Modell: Wilmad™ 521-C-100 |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
| Produktlinie | Modell: Wilmad™ 521-C-100 |