Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 5.0 mm
Artikelnummer. 15318728 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Divers
Fuchsia
Gelb
Grün
Himmelblau
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Menge:
100/Pckg.
1000/Pckg.
Packungsgröße:
100 Packungen
100 Stück
1000 Packungen
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
15318728 Violett 1000/Pckg. 1000 Packungen
15378708 Blau 100/Pckg. 100 Packungen
15388708 Rot 100/Pckg. 100 Packungen
15398708 Himmelblau 100/Pckg. 100 Stück
15318718 Divers 100/Pckg. 100 Packungen
15338718 Weiß 100/Pckg. 100 Packungen
15348718 Gelb 100/Pckg. 100 Packungen
15358718 Blau 1000/Pckg. 1000 Packungen
15368718 Rot 1000/Pckg. 1000 Packungen
15378718 Fuchsia 1000/Pckg. 1000 Packungen
15388718 Grün 1000/Pckg. 1000 Packungen
15398718 Orange 1000/Pckg. 1000 Packungen
15308728 Rosa 1000/Pckg. 1000 Packungen
15328728 Aquamarin 1000/Pckg. 1000 Packungen
15338728 Divers 1000/Pckg. 1000 Packungen
15358728 Weiß 1000/Pckg. 1000 Packungen
15378728 Gelb 1000/Pckg. 1000 Packungen
15308738 Schwarz 1000/Pckg. 100 Packungen
18 options
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Artikelnummer. 15318728
Marke: Bel-Art™ 660051007
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 5,0 mm
Verschlussgröße 5 mm
Produkttyp NMR Tube Cap
Autoklavierbar Not Autoclavable
Material EVA
Farbe Violett
Zur Verwendung mit (Anwendung) NMR-Spektroskopie
Menge 1000/Pckg.
Produktlinie Modell: Wilmad™ 521-PUR-1000
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Ja