Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 5.0 mm
Artikelnummer. 15388718 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Divers
Fuchsia
Gelb
Grün
Himmelblau
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Menge:
100/Pckg.
1000/Pckg.
Packungsgröße:
100 Packungen
100 Stück
1000 Packungen
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Artikelnummer. 15388718
Marke: Bel-Art™ 660051004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 5,0 mm
Verschlussgröße 5 mm
Produkttyp NMR Tube Cap
Autoklavierbar Not Autoclavable
Material EVA
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) NMR-Spektroskopie
Menge 1000/Pckg.
Produktlinie Modell: Wilmad™ 521-GRN-1000
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Ja