Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Varian 4 mm-Spinnerturbine
Description
- Kostengünstig im Vergleich zur vollständigen VT-Version für Probenwechsler
- Lässt einen Teil der VT-Luft direkt an der Probe in der Spinnerturbine vorbeiziehen, wodurch VT-Gradienten und Mikroschallflattern aufgrund eines hohen VT-Durchflusses reduziert werden
- Mit externen Hochtemperatur-O-Ringen oben und unten für eine lange Lebensdauer und einem festen Griff der Probe oben und unten.
- Kann auch für Drehexperimente verwendet werden.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent/Varian NMR-Spektrometer |
| Enthält | PEEK austauschbare Finger |
| Modell | V-PEEK-4-NS |