Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ offene Kappe für 4 bis 5 mm-Röhrchen
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Oben offener Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
- Inert gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, aber schlecht gegenüber starken korrosive Materialien
- Bleibt auch nach mehrmaligem Durchstechen zuverlässig
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatz für offene Kappe |
| Beschreibung | Modell: TR-OC-01 |
| Farbe | Schwarz |
| Menge | 12 Stück |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss, 4 und 5 mm |